Läs mer
(Z)-1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)-1-butene (contain up to 10% E-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)-1-butene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3/b22-21- |
| Formel vikt | 300.151 |