Läs mer
(Z)-1-Chloro-2-nonene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-1-Chloro-2-nonene |
| CAS | 67242-75-5 |
| Molekylformel | C9H17Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2Z)-1-Chloro-2-nonene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8H,2-6,9H2,1H3/b8-7- |
| LEDER | CCCCCC\C=C/CCl |
| IUPAC-namn | (Z)-1-chloronon-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.68 |
| Formel vikt | 160.1019 |