Läs mer
(Z)-10-Tritriacontene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-10-Tritriacontene |
| CAS | 99026-87-6 |
| Molekylformel | C33 H66 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (10Z)-10-Tritriacontene |
| InChI formel | InChI=1S/C33H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21H,3-18,20,22-33H2,1-2H3/b21-19- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (Z)-tritriacont-10-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.877 |
| Formel vikt | 462.516 |