Läs mer
(Z)-11-(3-(dimetylamino)propyliden)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-karbaldehyd Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30012371
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012371 2.5 mg 2.5mg
30004447 25 mg -
30011767 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4714102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C20 H21 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 343.8472
Synonym Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
IUPAC-namn (11Z)-11-[3-(dimetylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benoxepin-2-karbaldehyd; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Formel vikt 343.1339
Procent renhet >95%