Läs mer
(Z)-11-Hexadecenal, TRC
Produktkod. 30390314
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30390314 500 mg
1 options
Produktkod. 30390314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH293700500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-11-Hexadecenal
CAS 53939-28-9
Molekylformel C16 H30 O
Kvantitet 500 mg
Synonym 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal
InChI formel InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
LEDER CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O
IUPAC-namn (Z)-hexadec-11-enal
Molekylvikt (g/mol) 238.41
Formel vikt 238.2297