Läs mer
(Z)-11-Hexadecenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-11- Hexadecenoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h5-6H,2-4,7-15H2,1H3,(H,17,18)/b6-5- |
| Formel vikt | 254.2246 |