missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-11-Octadecen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| CAS | 62972-93-4 |
| Molekylformel | C18 H36 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h7-8,19H,2-6,9-18H2,1H3/b8-7- |
| LEDER | CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | (Z)-octadec-11-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.478 |
| Formel vikt | 268.277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?