Läs mer
(Z)-11-Octadecenoic Acid (Solution in Ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Vaccenic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7- |
| Formel vikt | 282.2559 |