Läs mer
(Z)-13-Octadecen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-13-Octadecen-1-ol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,19H,2-4,7-18H2,1H3/b6-5- |
| Formel vikt | 268.2766 |