missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-15-(3,5-Dimethoxyphenyl)pentadec-5-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-15-(3,5-Dimethoxyphenyl)pentadec-5-ene |
| CAS | 34809-61-5 |
| Molekylformel | C23H38O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (Z)-1,3-Dimethoxy-5-(10-pentadecenyl)benzene, 1,3-Dimethoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-ylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24-2)20-23(19-21)25-3/h7-8,18-20H,4-6,9-17H2,1-3H3/b8-7- |
| LEDER | COC1=CC(OC)=CC(CCCCCCCCC/C=C\CCCC)=C1 |
| IUPAC-namn | (Z)-1,3-dimethoxy-5-(pentadec-10-en-1-yl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.55 |
| Formel vikt | 346.29 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?