Läs mer
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-tert-butoxykarbonyl-1-metyletoxy)imino]ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-tert-butoxycarbonyl-1-methylethoxy)imino]acetic Acid |
| CAS | 86299-47-0 |
| Molekylformel | C13H19N3O5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (alphaZ)-2-Amino-alpha-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-4-thiazoleacetic Acid, (Z)-2-Amino-alpha-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-4-thiazoleacetic Acid, (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(2-tert-butoxycarbonyl-2-propoxyimino)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O5S/c1-12(2,3)20-10(19)13(4,5)21-16-8(9(17)18)7-6-22-11(14)15-7/h6H,1-5H3,(H2,14,15)(H,17,18)/b16-8- |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-[2-metyl-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-1-oxopropan-2-yl]oxyiminoättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.37 |
| Formel vikt | 329.1045 |