Läs mer
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid |
| CAS | 66338-96-3 |
| Molekylformel | C5H5N3O3S10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Z)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O3S/c6-5-7-2(1-12-5)3(8-11)4(9)10/h1,11H,(H2,6,7)(H,9,10)/b8-3- |
| LEDER | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.18 |
| Formel vikt | 187.0052 |