missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-2-((2-Ethoxy-2-oxoethoxy)imino)-2-(2-formamidothiazol-4-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-((2-Ethoxy-2-oxoethoxy)imino)-2-(2-formamidothiazol-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 68401-60-5 |
| Molekylformel | C11H13N3O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (alphaZ)-alpha-[(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)imino]-2-(formylamino)-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O6S/c1-2-18-7(15)3-19-13-8(9(16)17)6-4-20-10(12-6)11-5-14/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,16,17)(H,11,12,14)/b13-8- |
| LEDER | OC(/C(C1=CSC(NC=O)=N1)=N\OCC(OCC)=O)=O |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)imino-2-(2-formamido-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.27 |
| Formel vikt | 301.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?