Läs mer
(Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(((1-(tert-butoxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy)imino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(((1-(tert-butoxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy)imino)acetic Acid |
| CAS | 76028-96-1 |
| Molekylformel | C12 H18 N4 O5 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2,4-Thiadiazole-3-acetic acid, 5-amino-α-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-, (Z)-, (αZ)-5-Amino-α-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-1,2,4-thiadiazole-3-acetic acid, (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(((1-(tertbutoxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy)imino) acetic acid, (Z)-2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(1-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-1-methylethoxyimino)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O5S/c1-11(2,3)20-9(19)12(4,5)21-15-6(8(17)18)7-14-10(13)22-16-7/h1-5H3,(H,17,18)(H2,13,14,16)/b15-6- |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)O)\c1nsc(N)n1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[2-methyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-1-oxopropan-2-yl]oxyiminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.36 |
| Formel vikt | 330.1 |