missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime, TRC

Produktkod. 30467987
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26532050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime
CAS 84163-00-8
Molekylformel C21H24N2O5
Kvantitet 50 mg
Synonym (Z)-4-[(Hydroxyimino)(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O5/c1-27-17-7-8-18(19(24)13-17)20(22-26)16-9-11-23(12-10-16)21(25)28-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16,22,26H,9-12,14H2,1H3/b20-18+
LEDER COC1=CC(=O)\C(=C(\NO)/C2CCN(CC2)C(=O)OCc3ccccc3)\C=C1
IUPAC-namn benzyl 4-[(E)-(hydroxyamino)-(4-methoxy-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]piperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 384.43
Formel vikt 384.1685
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.