Läs mer
(Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-(5-Methoxy)phenol 4-(N-Benzyloxycarbonyl)piperidinyl-methanone Oxime |
| CAS | 84163-00-8 |
| Molekylformel | C21H24N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (Z)-4-[(Hydroxyimino)(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O5/c1-27-17-7-8-18(19(24)13-17)20(22-26)16-9-11-23(12-10-16)21(25)28-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16,22,26H,9-12,14H2,1H3/b20-18+ |
| LEDER | COC1=CC(=O)\C(=C(\NO)/C2CCN(CC2)C(=O)OCc3ccccc3)\C=C1 |
| IUPAC-namn | benzyl 4-[(E)-(hydroxyamino)-(4-methoxy-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.43 |
| Formel vikt | 384.1685 |