missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Z-2-Fluoro-3-(3-pyridyl)acrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-2-Fluoro-3-(3-pyridyl)acrylic Acid |
| CAS | 359435-42-0 |
| Molekylformel | C8 H6 F N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNO2/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6/h1-5H,(H,11,12)/b7-4- |
| LEDER | OC(=O)\C(=C\c1cccnc1)\F |
| IUPAC-namn | (Z)-2-fluoro-3-pyridin-3-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.14 |
| Formel vikt | 167.0383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?