missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 39684-61-2 |
| Molekylformel | C7 H7 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(αZ)-, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(Z)-, (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetic acid, (Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-2-Furyl-2-methoxyiminoacetic acid, (2Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic Acid, (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)/b8-6- |
| LEDER | CO\N=C(/C(=O)O)\c1occc1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.135 |
| Formel vikt | 169.038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?