Läs mer
(Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulfinyl)-n-(4-((3-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lafutidine |
| CAS | 118288-08-7 |
| Molekylformel | C22 H29 N3 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-, (+)-, Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-, (+)- (9CI), Acetamide, 2-[(2-furanylmethyl)sulfinyl]-N-[4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-, (Z)-(+)-, (+)-2-(Furfurylsulfinyl)-N-[(Z)-4-[[4-(piperidinomethyl)-2-pyridyl]oxy]-2-butenyl]acetamide, (+)-Lafutidine, FRG 8813, Laflutidine, Lafukem, Lafutidine, Protecadin, Stogar |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2- |
| LEDER | O=C(CS(=O)Cc1occc1)NC\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2 |
| IUPAC-namn | 2-(furan-2-ylmethylsulfinyl)-N-[(Z)-4-[4-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl]oxybut-2-enyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.55 |
| Formel vikt | 431.1879 |