Läs mer
(Z)-2-Hydroxy Doxepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-Hydroxy Doxepin |
| CAS | 131523-96-1 |
| Molekylformel | C19H21NO2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-14(16)13-22-19-10-9-15(21)12-18(17)19/h3-4,6-10,12,21H,5,11,13H2,1-2H3/b17-8- |
| LEDER | CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(O)cc13 |
| IUPAC-namn | (11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.38 |
| Formel vikt | 295.1572 |