Läs mer
(Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic acid ammonium salt |
| CAS | 97148-39-5 |
| Molekylformel | C7 H6 N O4 . H4 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt (1:1), (αZ)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (Z)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (αZ)- (9CI), Ammonium (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetate, Cefuroxime sodium related, 640-ammonium salt, 750-acid (anti isomer), 736-acid (furyl glyoxylic acid), 2-furoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4.H3N/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H3/b8-6-; |
| LEDER | [NH4+].CO\N=C(/C(=O)[O-])\c1occc1 |
| IUPAC-namn | azanium;(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.17 |
| Formel vikt | 186.0641 |