missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 66340-86-1 |
| Molekylformel | C7H11NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl syn-2-Methoxyiminoacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c1-4-12-7(10)6(5(2)9)8-11-3/h4H2,1-3H3/b8-6- |
| LEDER | CC(/C(C(OCC)=O)=N/OC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (2Z)-2-methoxyimino-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.17 |
| Formel vikt | 173.0688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?