missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid-d3 Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30468155
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468155 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26268710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid-d3 Methyl Ester
CAS 1331636-65-7
Molekylformel C6H6D3NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym Methyl (Z)-2-Methoxyimino-3-oxobutanoate-d3
InChI formel InChI=1S/C6H9NO4/c1-4(8)5(7-11-3)6(9)10-2/h1-3H3/b7-5-/i3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])O\N=C(\C(=O)C)/C(=O)OC
IUPAC-namn methyl (2Z)-3-oxo-2-(trideuteriomethoxyimino)butanoate
Molekylvikt (g/mol) 162.16
Formel vikt 162.072
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.