missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-2-Propylpent-3-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-2-Propylpent-3-enoic Acid |
| CAS | 90830-42-5 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b5-3- |
| LEDER | CCCC(\C=C/C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-2-propylpent-3-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.196 |
| Formel vikt | 142.099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?