Läs mer
(Z)2S,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Beskrivning
(Z)2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)2S,4R-Sacubitril |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27NO5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | [H]N(C(/C=C\C(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.47 |
| Formel vikt | 409.47 |
| Procent renhet | 96.89% |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |