Läs mer
(Z)-3-[2-(Karboxymetyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid (Olopatadin-N-oxid), Mikromol™
Produktkod. 18090190
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18090190 25 mg
1 options
Produktkod. 18090190 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1261.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(Z)-3-[2-(Karboxymetyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid (Olopatadin-N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
CAS 173174-07-7
Analyt- eller komponentnamn (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H23 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
LEDER C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC-namn (3Z)-3-[2-(karboxymetyl)-6H-benzo[c][1]benoxepin-11-yliden]-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
Molekylvikt (g/mol) 353.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 353,1627 g/mol