missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-3,4’,5-Trimethoxy-3’-(tert-butyldimethylsilyloxy)stilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-3,4',5-Trimethoxy-3'-(tert-butyldimethylsilyloxy)stilbene |
| CAS | 586410-23-3 |
| Molekylformel | C23 H32 O4 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(1Z)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-methoxy-benzene, [5-[(1Z)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenoxy](1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O4Si/c1-23(2,3)28(7,8)27-22-15-17(11-12-21(22)26-6)9-10-18-13-19(24-4)16-20(14-18)25-5/h9-16H,1-8H3/b10-9+ |
| LEDER | COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(OC)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c2)c1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[5-[(E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxyphenoxy]-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.583 |
| Formel vikt | 400.207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?