Läs mer
(Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 54393-21-4 |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h4,8H2,1-3H3/b6-5- |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=C(\C)/N)\C |
| IUPAC-namn | ethyl (Z)-3-amino-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |