Läs mer
(Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
(Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate |
| CAS | 147365-12-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Doxepine Imp. D (EP) as Maleate, (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Maleate, 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, (Z)-, (Z)-2-butenedioate, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv, Doxepin Hydrochloride Imp. D (EP), Doxepin Imp. D (EP), Doxepin Hydrochloride Impurity D as Maleate, Doxepin Impurity D as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO.C4H4O4/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b17-11-;2-1- |
| LEDER | CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Visa mer |