Läs mer
(Z)-3-hydroxy-9-oktadecenosyra, TRC
Produktkod. 30407848
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30407848 10 mg
1 options
Produktkod. 30407848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94672010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid
CAS 103451-17-8
Molekylformel C18H34O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O
IUPAC-namn (Z)-3-hydroxyoktadek-9-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 298.46
Formel vikt 298.2508