Läs mer
Z-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine |
| CAS | 146829-37-0 |
| Molekylformel | C15 H33 N Sn |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2; |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/CN |
| IUPAC-namn | (Z)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.14 |
| Formel vikt | 347.1635 |