Läs mer
Z-321, MedChemExpress
Produktkod. 16490158
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490158 5 mg
16477698 10 mg
16401779 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490158 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19123
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Z-321
CAS 130849-58-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24N2O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (725.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1N(C(CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=O)CSC1)N4CCCC4
Molekylvikt (g/mol) 344.47
Formel vikt 344.47
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation