missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Z-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]acetic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22O3/c1-2-22(18-9-5-3-6-10-18)24(19-11-7-4-8-12-19)20-13-15-21(16-14-20)27-17-23(25)26/h3-16H,2,17H2,1H3,(H,25,26)/b24-22- |
| Formel vikt | 358.1569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?