Läs mer
(Z)-4-[(1,3-Dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]4-amino]oxy]methyl]-benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Fenpyroximate (free acid) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N3O4/c1-14-18(19(23(2)22-14)27-17-6-4-3-5-7-17)12-21-26-13-15-8-10-16(11-9-15)20(24)25/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,24,25)/b21-12- |
| Formel vikt | 365.1376 |