Läs mer
(Z)-4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F2N2O/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16-17)8-3-5-15-6-4-8/h1-2,7-8,15,17H,3-6H2/b16-12- |
| Formel vikt | 240.1074 |