Läs mer
(Z)-4-((5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-4-((5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)imino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17N5O2/c1-13-17(19(26)24(22-13)15-9-5-3-6-10-15)21-18-14(2)23-25(20(18)27)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,1-2H3/b21-18- |
| Formel vikt | 359.1382 |