Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-4-hydroxitamoxifen |
| CAS | 68047-06-3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Smältpunkt | 137 °C till 143 °C |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C26H29N02 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vitt till Nästan-vitt |
| Renhet | ≥98,5 % |