Läs mer
(Z)-5-Tetradecenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-5-Tetradecenol |
| CAS | 40642-42-0 |
| Molekylformel | C14H28O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5Z)-5-Tetradecen-1-ol, cis-5-Tetradecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h9-10,15H,2-8,11-14H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | OCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.37 |
| Formel vikt | 212.214 |