Läs mer
SI Analytics™ Z 890 Universal pappersskrivare
Handla allt SI Analytics Produkter
:
LengthMetricOverall: 245mm
Beskrivning
- Star SP-712 (9 Pin Serial Impact Dot Matrix Printer)
- Lätt att ladda papper
- Seriellt gränssnitt
- Övergripande mått: 245 x 160 x 152 mm
- Strömförsörjning integrerad
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 245 mm |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Produkttyp | Universal pappersskrivare |
| Kvantitet | 1 st |