Läs mer
(Z)-9-Fluoro-11beta,20-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione, Mikromol™
Beskrivning
(Z)-9-Fluoro-11beta,20-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde |
| CAS | 1174035-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H27 F O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (11β,16α,17Z)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-pregna-1,4,17(20)-trien-21-al, (Z)-9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/b19-17-/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C(\O)/C=O |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-hydroxyacetaldehyde |
| Visa mer |