missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-9-Hexadecenal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-9-Hexadecenal |
| CAS | 56219-04-6 |
| Molekylformel | C16 H30 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9-Hexadecenal, (Z)-, Palmitolealdehyde (6CI), (9Z)-9-Hexadecenal, (Z)-9-Hexadecenal, cis-9-Hexadecenal |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,16H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7- |
| LEDER | CCCCCC\C=C/CCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | (Z)-hexadec-9-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.41 |
| Formel vikt | 238.2297 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?