Läs mer
Tocris Bioscience™ Z 944
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18768536
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18768536
Brand: Tocris Bioscience™ 6367/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CaV3.x blocker
Z 944 is a selective T-type Ca2+ channel blocker (IC50 values are 50 to 160 nM for hCav3.1, hCav3.2 and hCav3.3). Exhibits 50 to 600 fold selectivity for Cav3.x channels over related ion channels (Cav1.2, hERG and Nav1.5). Has no effect on action potential properties in isolated heart Purkinje fibers and no adverse effects on ECG parameters in vivo. Exhibits anti-seizure effects in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino)methyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-1-piperidineacetamide
CAS 1199236-64-0
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C19H27ClFN3O2
Formel vikt 383.89
Renhet 98%