Läs mer
(Z)-alpha-Bisabolene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-alpha-Bisabolene |
| CAS | 29837-07-8 |
| Molekylformel | C15 H24 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (Z)-2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2,5-heptadiene, (Z)-4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-methyl-cyclohexene, 4-[(1Z)-1,5-Dimethyl-1,4-hexadienyl]-1-methyl-cyclohexene, 4-[(1Z)-1,5-Dimethyl-1,4-hexadien-1-yl]-1-methylcyclohexene, (Z)-1-Methyl-4-(6-methylhepta-2,5-dien-2-yl)cyclohex-1-ene, cis-α-Bisabolene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6-8,15H,5,9-11H2,1-4H3/b14-7- |
| LEDER | CC(=CC\C=C(\C)/C1CCC(=CC1)C)C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-[(2Z)-6-methylhepta-2,5-dien-2-yl]cyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.351 |
| Formel vikt | 204.188 |