Läs mer
Z-Asn(Mtt)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Asn(Mtt)-OH |
| CAS | 144317-18-0 |
| Molekylformel | C32H30N2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[(4-methylphenyl)diphenylmethyl]-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-Asparagine |
| InChI formel | InChI=1S/C32H30N2O5/c1-23-17-19-27(20-18-23)32(25-13-7-3-8-14-25,26-15-9-4-10-16-26)34-29(35)21-28(30(36)37)33-31(38)39-22-24-11-5-2-6-12-24/h2-20,28H,21-22H2,1H3,(H,33,38)(H,34,35)(H,36,37)/t28-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)OCC4=CC=CC=C4 |
| IUPAC-namn | (2S)-4-[[(4-methylphenyl)-diphenylmethyl]amino]-4-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.59 |
| Formel vikt | 522.2155 |