Läs mer
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-fluormetylketon
Produktkod. 11434906 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
3 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434906 1 mg 1mg
11454906 5 mg 5mg
11444906 3 mg 3mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434906 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03FK01001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6010.00 SEK
    5725.31 SEK / 1mg
    Save 284.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK är en irreversibel och cellpermeabel hämmare av CPP32/Apopain.
En medlem av CIE/CED-3-familjen av cysteinproteaser.
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara på en sval, torr plats. Torka.
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-fluormetylketon
Molekylvikt (g/mol) 668
Form Solid