Läs mer
(Z)-Azoxystrobin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Azoxystrobin |
| Analyt- eller komponentnamn | (Z)-Azoxystrobin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13- |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Formel vikt | 403.1168 |
| Procent renhet | >95% |