Läs mer
(Z)-Chlorfenvinphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Chlorfenvinphos |
| CAS | 18708-87-7 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl3 O4 P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester, (Z)- (8CI), Z-Chlorfenvinphos, cis-Chlorfenvinphos, β-CVP, β-Chlorfenvinphos |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b12-8- |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)O\C(=C/Cl)\c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | [(Z)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] diethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.57 |
| Formel vikt | 357.9695 |