Learn More
(Z)-Cinnamyl Chloride, TRC
Code produit 30368620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30368620 5 g
30365785 250 mg
30359718 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30368620 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4421255G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39199-93-4
Molekylformel C9H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 152.62
Synonym (3-Chloro-1-propenyl)benzene, [(1Z)-3-chloro-1-propenyl]benzene
IUPAC-namn [(Z)-3-chloroprop-1-enyl]benzene
LEDER ClC\C=C/c1ccccc1
Spécification
Kemiskt namn eller material (Z)-Cinnamyl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4-
Formel vikt 152.0393
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.