Läs mer
(Z)-Cinnarizine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10- |
| Formel vikt | 368.2252 |
| Procent renhet | >95% |