Läs mer
Z-Cys(Bzl)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Cys(Bzl)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S/c20-17(21)16(13-24-12-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 345.1035 |
| Frakt skick | Room Temperature |